Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR26128-100G
OR26128-25G
OR26128-5G
APOSOR26128-100GEA
2280
CZK
APOSOR26128-100G
APOSOR26128-25G
APOSOR26128-5G
Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Vzorec:
C₁₁H₇NO Bod tání: 173…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009748 CAS číslo: 130-00-7 EINECS: 204-973-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...