Tisk…
8-Iodo-1-naphthoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR26125-1G OR26125-250MG
APOSOR26125-1GEA 5690 CZK
APOSOR26125-1G APOSOR26125-250MG
8-Iodo-1-naphthoic acid
8-Iodo-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇IO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 13577-19-0