Tisk…
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26105-100G OR26105-500G
APOSOR26105-100GEA 2040 CZK
APOSOR26105-100G APOSOR26105-500G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Vzorec: C₅H₈N₂O
Bod tání: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067008
CAS číslo: 2749-59-9
EINECS: 220-389-2