(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Methylthiazol-2-yl)methanol
OR2605-250MG
OR2605-1G
APOSOR2605-250MGEA
787
CZK
APOSOR2605-250MG
APOSOR2605-1G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Vzorec:
C₅H₇NOS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08236826 CAS číslo: 13750-63-5 |