ω-Bromo-4-phenylacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR26026-100G
OR26026-25G
OR26026-5G
APOSOR26026-100GEA
7250
CZK
APOSOR26026-100G
APOSOR26026-25G
APOSOR26026-5G
ω-Bromo-4-phenylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-phenylacetophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₁BrO Bod tání: 123…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000202 CAS číslo: 135-73-9 UN: 3261 ADR: 8,II |