Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2602-1G OR2602-250MG OR2602-500MG OR2602-2.5G
APOSOR2602-1GEA 11180 CZK
APOSOR2602-1G APOSOR2602-250MG APOSOR2602-500MG APOSOR2602-2.5G
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Bod varu: 100…101 °C/0,37mmHg
Bod tání: 37…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02066307
CAS číslo: 7428-99-1