Tisk…
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
OR26012-1G OR26012-250MG
APOSOR26012-1GEA 0 CZK
APOSOR26012-1G APOSOR26012-250MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052308
CAS číslo: 17266-30-7