Tisk…
5-Methylbenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 827 CZK
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene
5-Methylbenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₈S
Bod varu: 71…73 °C/0,6mmHg
Bod tání: 32…37 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052509
CAS číslo: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2