Tisk…
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 2200 CZK
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₆BrClS
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173769
CAS číslo: 1198-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III