Tisk…

Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR26005-1G OR26005-5G
APOSOR26005-1GEA 787 CZK
APOSOR26005-1G APOSOR26005-5G
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Vzorec: C₈H₆O₂S
Bod tání: 137…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052178
CAS číslo: 825-44-5
EINECS: 212-544-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR