2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, p-Xylene-2-sulphonyl chloride
OR26000-25G
OR26000-5G
OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA
1910
CZK
APOSOR26000-25G
APOSOR26000-5G
APOSOR26000-100G
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₉ClO₂S MW: 204.68 Bod varu: 120…125 °C Bod tání: 20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024875 CAS číslo: 19040-62-1 UN: 3261 ADR: 8 III |