Tisk…
2-Bromo-4-methylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2600-1G OR2600-5G
APOSOR2600-1GEA 622 CZK
APOSOR2600-1G APOSOR2600-5G
2-Bromo-4-methylthiazole
2-Bromo-4-methylthiazole
Vzorec: C₄H₄BrNS
MW: 178,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660130
CAS číslo: 7238-61-1