Tisk…
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25992-1G OR25992-250MG OR25992-5G
APOSOR25992-1GEA 9200 CZK
APOSOR25992-1G APOSOR25992-250MG APOSOR25992-5G
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₂S
Bod tání: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659720
CAS číslo: 197960-31-9
UN: 3261
ADR: 8,III