Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25983-10G
OR25983-1G
OR25983-5G
APOSOR25983-10GEA
19680
CZK
APOSOR25983-10G
APOSOR25983-1G
APOSOR25983-5G
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₉H₁₁ClO₆S₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407370 CAS číslo: 423768-47-2 |