Tisk…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 1870 CZK
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414724
CAS číslo: 1000018-56-3