Tisk…
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25974-5G OR25974-25G
APOSOR25974-5GEA 622 CZK
APOSOR25974-5G APOSOR25974-25G
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02068386
CAS číslo: 58123-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III