Tisk…
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2597-1G OR2597-250MG OR2597-5G
APOSOR2597-1GEA 1740 CZK
APOSOR2597-1G APOSOR2597-250MG APOSOR2597-5G
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C5H5NO2S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08060736
CAS číslo: 61291-21-2