5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25969-250MG
OR25969-100MG
APOSOR25969-250MGEA
1580
CZK
APOSOR25969-250MG
APOSOR25969-100MG
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₉NO₄ Bod tání: 147…151 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03644147 CAS číslo: 89205-07-2 |