Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 4960 CZK
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₄
Bod tání: 190…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407357
CAS číslo: 93041-45-3