Tisk…
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25954-1G OR25954-5G OR25954-10G
APOSOR25954-1GEA 2730 CZK
APOSOR25954-1G APOSOR25954-5G APOSOR25954-10G
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClNO
Bod tání: 40…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179768
CAS číslo: 31270-80-1