Tisk…
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2595-1G OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA 6350 CZK
APOSOR2595-1G APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆O₃S
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01316613
CAS číslo: 60166-83-8