Tisk…
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzimidazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR25948-1G OR25948-5G
APOSOR25948-1GEA 622 CZK
APOSOR25948-1G APOSOR25948-5G
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407310
CAS číslo: 26663-77-4