Tisk…
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 953 CZK
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Vzorec: C₇H₅NO₂
Bod tání: 199…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00183939
CAS číslo: 26956-43-4