Tisk…
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
OR25936-5G
APOSOR25936-5GEA 2280 CZK
APOSOR25936-5G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225,6317 g/mol
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086230
CAS číslo: 64067-99-8