Tisk…
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR25935-10G OR25935-1G OR25935-5G
APOSOR25935-10GEA 14780 CZK
APOSOR25935-10G APOSOR25935-1G APOSOR25935-5G
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Benzyl-2-mercapto-1H-imidazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179523
CAS číslo: 98412-23-8