Tisk…
5-Acetyl-2-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25927-1G OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA 622 CZK
APOSOR25927-1G APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine
5-Acetyl-2-chloropyridine
Vzorec: C₇H₆ClNO
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407343
CAS číslo: 55676-22-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III