Tisk…

2-Phenylisonicotinic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2592-1G OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA 3610 CZK
APOSOR2592-1G APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinic acid 98%
2-Phenylisonicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Bod tání: 266…268 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086008
CAS číslo: 55240-51-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR