Tisk…
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25912-1G OR25912-250MG
APOSOR25912-1GEA 5690 CZK
APOSOR25912-1G APOSOR25912-250MG
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, technická kvalita
Furan-3-carboximidamide hydrochloride
Vzorec: C₅H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086209
CAS číslo: 54649-21-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III