Tisk…
N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethyl-N-(3-formylpyridin-4-yl)propanamide, N-(3-Formylpyridin-4-yl)pivalamide
OR25911-250MG OR25911-100MG
APOSOR25911-250MGEA 787 CZK
APOSOR25911-250MG APOSOR25911-100MG
N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206.25 g/mol
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086208
CAS číslo: 86847-71-4