Tisk…
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 8570 CZK
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07376841
CAS číslo: 132521-70-1