Tisk…
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2590-100G OR2590-25G OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA 3870 CZK
APOSOR2590-100G APOSOR2590-25G APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₄S
Bod tání: 268…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007564
CAS číslo: 4052-30-6
EINECS: 223-765-5