Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
OR25899-1G
OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA
4370
CZK
APOSOR25899-1G
APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol Bod tání: 168…170 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00957087 CAS číslo: 5382-49-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)