4-Iodopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR25896-1G
OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA
622
CZK
APOSOR25896-1G
APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Vzorec:
C₅H₄IN MW: 205 g/mol Bod tání: 92…96 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02093937 CAS číslo: 15854-87-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...