Tisk…
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2588-1G OR2588-250MG OR2588-500MG
APOSOR2588-1GEA 11180 CZK
APOSOR2588-1G APOSOR2588-250MG APOSOR2588-500MG
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414713
CAS číslo: 42955-22-6