Tisk…
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,5-Dichloro-4-pyridylboronic acid
OR2585-1G OR2585-250MG OR2585-5G
APOSOR2585-1GEA 1490 CZK
APOSOR2585-1G APOSOR2585-250MG APOSOR2585-5G
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BCl₂NO₂
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798254
CAS číslo: 847664-64-6