Tisk…

2,3-Dichloroquinoxaline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 3540 CZK
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006720
CAS číslo: 2213-63-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR