Tisk…
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
OR2583-1G OR2583-250MG OR2583-5G
APOSOR2583-1GEA 5860 CZK
APOSOR2583-1G APOSOR2583-250MG APOSOR2583-5G
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BBrClNO₂
MW: 236,26 g/mol
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09037486
CAS číslo: 1072944-19-4