Tisk…
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
OR2582-1G OR2582-25G OR2582-5G
APOSOR2582-1GEA 662 CZK
APOSOR2582-1G APOSOR2582-25G APOSOR2582-5G
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Bod tání: 255…260 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06798243
CAS číslo: 872041-85-5