Tisk…
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
OR2581-25G OR2581-5G
APOSOR2581-25GEA 705 CZK
APOSOR2581-25G APOSOR2581-5G
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Vzorec: C₆H₂N₂O₃
MW: 150,09 g/mol
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179418
CAS číslo: 4744-50-7
EINECS: 225-260-4