Tisk…
Isoxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2580-1G OR2580-25G OR2580-5G
APOSOR2580-1GEA 0 CZK
APOSOR2580-1G APOSOR2580-25G APOSOR2580-5G
Isoxazole 98%
Isoxazole
Vzorec: C₃H₃NO
Bod varu: 93…95 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003149
CAS číslo: 288-14-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II