Tisk…
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
OR25793-1G OR25793-5G
APOSOR25793-1GEA 1660 CZK
APOSOR25793-1G APOSOR25793-5G
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016846
CAS číslo: 7152-04-7