Tisk…
Diphenylphosphinic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 1160 CZK
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁O₂P
Bod tání: 193…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002132
CAS číslo: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5