5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
OR25788-10G
OR25788-1G
APOSOR25788-10GEA
6720
CZK
APOSOR25788-10G
APOSOR25788-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₇ClO₂ MW: 158,59 g/mol Bod tání: 84…87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00021967 CAS číslo: 5330-38-1 |