Tisk…
Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
OR25778-100G OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-100GEA 1490 CZK
APOSOR25778-100G APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁P
Bod tání: 123…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008514
CAS číslo: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9