Tisk…
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole
OR2577-1G OR2577-25G OR2577-5G
APOSOR2577-1GEA 622 CZK
APOSOR2577-1G APOSOR2577-25G APOSOR2577-5G
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Vzorec: C₃H₂ClN₃O₂
MW: 147,518 g/mol
Bod tání: 214…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419295
CAS číslo: 57531-37-0