Tisk…
4-Methoxybenzyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
OR25768-100G OR25768-25G OR25768-5G
APOSOR25768-100GEA 7080 CZK
APOSOR25768-100G APOSOR25768-25G APOSOR25768-5G
4-Methoxybenzyl chloride
4-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Bod varu: 117…118 °C/14mmHg
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000915
CAS číslo: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,III