Tisk…
5-Iodo-o-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 953 CZK
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iodo-o-toluidine
5-Iodo-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
Bod varu: 273 °C
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051531
CAS číslo: 83863-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III