Tisk…
2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
OR2576-10G OR2576-5G
APOSOR2576-10GEA 1160 CZK
APOSOR2576-10G APOSOR2576-5G
2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Vzorec: C₃H₂BrN₃O₂
MW: 191.97
Bod tání: 235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025308
CAS číslo: 65902-59-2