Tisk…
7-Aminoenanthic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Aminoheptanoic acid, 7-Aminoheptylic acid
OR2575-100G OR2575-25G
APOSOR2575-100GEA 19910 CZK
APOSOR2575-100G APOSOR2575-25G
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2
Bod tání: 192…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008242
CAS číslo: 929-17-9