Tisk…
Methyl-5-methylnicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR25732-1G OR25732-5G
APOSOR25732-1GEA 0 CZK
APOSOR25732-1G APOSOR25732-5G
Methyl-5-methylnicotinate
Methyl-5-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 90 °C/3mmHg
Bod tání: 42…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075739
CAS číslo: 29681-45-6